Läs mer
PureAire Monitoring Systems, Inc. Syrebristmonitor 0-25 % med 10+ års sensor
Produktkod. 16278821
Change view
Komponenter uppmätt:
Syre
Produktkod. Komponenter uppmätt
16278821 Syre
1 options
Produktkod. 16278821 Leverantör PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverantörsnummer 99116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26775.00 SEK
    20789.52 SEK / Paket med 1
    Save 5985.48 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 18-11-2026
Perfekt för anläggningar som använder kväve, helium och argon. Monitorn är bäst lämpad för trånga utrymmen, kryogena platser och frysar. Förblir exakt vid temperaturer så låga som -40 °C. Vår zirkoniumsensor håller i 10 år eller mer.
  • Lång livslängd 10+ års genomsnittlig sensorlivslängd
  • Börvärden för två larm för 19,5 % och 18,0 %
  • Inbyggt ljudlarm 90 db
  • Digital display och 4-20mA analog utgång
  • Väggfästen
Varför välja PureAire?
  • Som branschledare inom syreövervakning och gasdetektering, PureAire är dedikerad till säkerheten för våra kunder, och de kunder de betjänar, genom att tillverka monitorer som är långvariga, innovativa och pålitliga.
Vad är en O 2 -monitor?
  • Air Check O 2 -bristmonitorn är utformad för kontinuerlig övervakning där låga syrehalter kan utgöra en fara för personalen.
Vilka gaser kan en O 2 -monitor användas för?
  • PureAires ’syremonitorer kan användas för kväve, argon och helium.
Installationen är enkel. Plug-in redo.
  • Monitorn kommer att vara redo att fungera direkt ur kartongen. Fäst helt enkelt enheten på väggen 1-2 meter från gaskällan, koppla in den och slå på den. Monitorn börjar ta prover på syrenivåer efter en 4 minuters startperiod. Nivåerna visas tydligt på skärmen för enkel åtkomst och synlighet.
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
Specifikationer
Djup (engelska) 3 tum
Djup (metriskt) 76 mm
Komponenter uppmätt Syre
Mått (L x B x H) 5,125 x 3,15 x3 tum.
Höjd (engelska) 3,15 tum.
Höjd (metrisk) 80 mm
Fuktighetsområde 0-95% RH
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +134 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 till +55 °C
Spänning 24 VDC / 250mA
Garanti 2 år efter ETD
Vikt (engelska) 1.1 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Bredd (engelska) 5,125 tum.
Bredd (metrisk) 130 mm