Läs mer
PureAire Monitoring Systems, Inc. Syrebristmonitor med 3 m kabel och 10+ års sensor
Produktkod. 16238831
Change view
Inkluderar:
3 m kabel
Produktkod. Inkluderar
16238831 3 m kabel
1 options
Produktkod. 16238831 Leverantör PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverantörsnummer 99145
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28230.00 SEK
    21936.53 SEK / Paket med 1
    Save 6293.47 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
Perfekt för anläggningar som använder kväve, helium och argon. Monitorn är bäst lämpad för trånga utrymmen, kryogena platser och frysar. 3 meter kabel ingår. Monitorn förblir exakt vid temperaturer så låga som -40 °C. Vår zirkoniumsensor håller i 10 år eller mer.
  • Lång livslängd 10+ års genomsnittlig sensorlivslängd
  • Börvärden för två larm för 19,5 % och 18,0 %
  • Inbyggt ljudlarm 90 db
  • 3 meter kabel
  • Digital display och 4-20mA analog utgång
  • Väggfästen
Varför välja PureAire?
  • Som branschledare inom syreövervakning och gasdetektering, PureAire är dedikerad till säkerheten för våra kunder, och de kunder de betjänar, genom att tillverka monitorer som är långvariga, innovativa och pålitliga.
Vad är en O 2 -monitor?
  • Air Check O 2 -bristmonitorn är utformad för kontinuerlig övervakning där låga syrehalter kan utgöra en fara för personalen.
Installationen är enkel. Plug-in redo.
  • Monitorn kommer att vara redo att fungera direkt ur kartongen. Fäst helt enkelt enheten på väggen 1-2 meter från gaskällan och koppla in den. Monitorn börjar ta prover på syrenivåer efter en 4 minuters startperiod. Nivåerna visas tydligt på skärmen för enkel åtkomst och synlighet.
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Djup (engelska) 3 tum
Djup (metriskt) 76 mm
Mått (L x B x H) 3 x 5,125 x 3,25 tum.
Höjd (engelska) 3,15 tum.
Höjd (metrisk) 80 mm
Fuktighetsområde 0-95%
Inkluderar 3 m kabel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +134 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 till +55 °C
Spänning 24V
Garanti 2 år efter ETD
Vikt (engelska) 1.1 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Bredd (engelska) 5,125 tum.
Bredd (metrisk) 130 mm