Läs mer
PureAire Monitoring Systems, Inc. Syrebristmonitor KF25 med 10+ års sensor
Produktkod. 16288821
Change view
Komponenter uppmätt:
Syre
Produktkod. Komponenter uppmätt
16288821 Syre
1 options
Produktkod. 16288821 Leverantör PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverantörsnummer 99128
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34570.00 SEK
    26667.94 SEK / Paket med 1
    Save 7902.06 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
För användning i en vakuummiljö, OLED-skrivare, kvävegenerator eller maskiner som använder kväve och kryogenik. Den robusta zirkoniumsensorn med 10 års medellivslängd är ansluten via KF25-flänsen. Sensorn ansluts till monitorn med en 3m kabel för enkel anslutning.
  • Lång livslängd 10+ års genomsnittlig sensorlivslängd
  • Börvärden för två larm för 19,5 % och 18,0 %
  • Inbyggt ljudlarm 90 db
  • Digital display och 4-20mA analog utgång
  • Väggfästen
Varför välja PureAire?
  • Som branschledare inom syreövervakning och gasdetektering, PureAire är dedikerad till säkerheten för våra kunder, och de kunder de betjänar, genom att tillverka monitorer som är långvariga, innovativa och pålitliga.
Vad är en O 2 -monitor?
  • Air Check O 2 -bristmonitorn är designad för kontinuerlig övervakning där låga syrehalter kan utgöra en fara eller en risk för personalen.
Vilka gaser kan en O 2 -monitor användas för?
  • PureAires ’syremonitorer kan användas för kväve, argon och helium.
Installationen är enkel. Plug-in redo.
  • Monitorn kommer att vara redo att fungera direkt ur kartongen. Fäst helt enkelt enheten på väggen 1-2 meter från gaskällan, koppla in den och slå på den. Monitorn börjar ta prover på syrenivåer efter en 4 minuters startperiod. Nivåerna visas tydligt på skärmen för enkel åtkomst och synlighet.
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
Specifikationer
Djup (engelska) 3 tum
Djup (metriskt) 76 mm
Komponenter uppmätt Syre
Mått (L x B x H) 3 x 5,125 x 3,15 tum.
Höjd (engelska) 3,15 tum.
Höjd (metrisk) 80 mm
Fuktighetsområde 0-95%
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +134 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 till +55 °C
Spänning 24 VDC
Garanti 2 år efter ETD
Vikt (engelska) 1.1 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Bredd (engelska) 5,125 tum.
Bredd (metrisk) 130 mm