Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Syrebestämningsflaskor Enl. till Winkler
Produktkod. 10578421
Standard konisk fog:
NS 14/23
NS 19/26
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10578421
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05605037
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • För bestämning av det lösta syret i vatten; kapacitetsgravering på flaskan (noggrannhet:± 0,01 ml)
  • Med inskriptionsetikett
  • Med solid, vinklad slipad NS-glaspropp (kan fixeras med klämma)
  • Varje flaska justeras individuellt med sin propp och båda är märkta med samma nummer
  • Material: soda lime glas
Specifikationer
Material Soda lime glas
Kapacitet (metrisk) 100 till 150 ml
Standard konisk fog NS 14/23