Läs mer
PureAire Monitoring Systems, Inc. Oxygen Monitor för handskfack med 10+ års sensor
Produktkod. 16218831
Change view
För användning med (utrustning):
Handskfack
Produktkod. För användning med (utrustning)
16218831 Handskfack
1 options
Produktkod. 16218831 Leverantör PureAire Monitoring Systems, Inc. Leverantörsnummer 99142
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för små höljen eller vakuummiljöer som använder kväve eller kryogenik. Övervakningsplatser inkluderar läkemedel, halvledare, sjukhus, universitet och laboratorier. Monitorn förblir exakt i inerta miljöer ner till 0 % syre.
  • Lång livslängd 10+ års genomsnittlig sensorlivslängd
  • Börvärden för två larm för 19,5 % och 18,0 %
  • Inbyggt ljudlarm 90 db
  • Digital display och 4-20mA analog utgång
  • Monteringsfäste för handskfack
Varför välja PureAire?
  • Som branschledare inom syreövervakning och gasdetektering, PureAire är dedikerad till säkerheten för våra kunder, och de kunder de betjänar, genom att tillverka monitorer som är långvariga, innovativa och pålitliga.
Vad är en O 2 -monitor?
  • Air Check O 2 Deficiency Monitor är designad för kontinuerlig övervakning där låga syrenivåer behöver övervakas.
Installation. Plug-in redo.
  • Monitorn kommer att vara redo att fungera direkt ur kartongen. Fäst helt enkelt enheten på lådan och koppla in den. Monitorn börjar ta prover på syrenivåer efter en 4 minuters startperiod. Nivåerna visas tydligt på skärmen för enkel åtkomst och synlighet.
Certifikat
CE-märkning
Garanti
2 år
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE
Djup (engelska) 3 tum
Djup (metriskt) 76 mm
Mått (L x B x H) 3 x 5,125 x 3,15 tum.
För användning med (utrustning) Handskfack
Höjd (engelska) 3,15 tum.
Höjd (metrisk) 80 mm
Fuktighetsområde 0-95%
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +134 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 till +55 °C
Spänning 24V
Garanti 2 år efter ETD
Vikt (engelska) 1.1 lb.
Vikt (metrisk) 0.5 kg
Bredd (engelska) 5,125 tum.
Bredd (metrisk) 130 mm