Läs mer
WTW™ Syretestsatser
Produktkod. 11774745
Change view
Räckvidd:
1 vid 20 °C
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Räckvidd unitSize
11774745 1 vid 20 °C Paket med 25
1 options
Produktkod. 11774745 Leverantör WTW™ Leverantörsnummer 250403
 Begränsad artikel
I lager
Specifikationer
För användning med (applikation) Ytvatten, dricksvatten
För användning med (utrustning) PhotoLab ™6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ 6000, PhotoLab™ Spektral fotometer
Antal tester 25
Räckvidd 1 vid 20 °C
Typ COD Kemiskt syrebehov O 2 cell testkit