Läs mer
MedChemExpress Oxymatrine
Produktkod. 16422509
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
16422509 1 g
1 options
Produktkod. 16422509 Leverantör MedChemExpress Leverantörsnummer HYN0158
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
MedChemExpress Oxymatrine, an alkaloid from the roots of Sophora species, with anti-inflammatory, antifibrosis, and antitumor effects, inhibits the iNOS expression and TGF-β/Smad pathway. Oxymatrine inhibits bocavirus minute virus of canines (MVC) replication, reduces viral gene expression and decreases apoptosis induced by viral infection.
Specifikationer
Innehåll och lagring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvikt (g/mol) 264.36 g/mol
Frakt skick Room temperature
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus
CAS 16837-52-8
Produkttyp Natural Products
Renhet 98.0%
Löslighet H2O : 100 mg/mL (378.27 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (378.27 mM∣Need ultrasonic)
Mål TGF-beta/Smad∣Influenza Virus
Kvantitet 1 g