Läs mer
Oxymatrine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxymatrine |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C15H24N2O2/c18-14-7-1-6-13-12-5-3-9-17(19)8-2-4-11(15(12)17)10-16(13)14/h11-13,15H,1-10H2/t11-,12+,13+,15-,17?/m0/s1 |
| Formel vikt | 264.1838 |
| Procent renhet | >95% |