Läs mer
Oxymetazoline-d4 (imidazoline-d4), CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxymetazoline dihydroimidazolyl-d4 |
| CAS | 1262053-60-0 |
| Molekylformel | C16 2H4 H20 N2 O |
| Kvantitet | 0.005 g |
| Synonym | Phenol, 3-[(4,5-dihydro-4,5-d2-1 H-imidazol-2-yl-4,5-d2)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethyl-, 3-[(4,5-Dihydro-4,5-d2-1 H-imidazol-2-yl-4,5-d2)methyl]-6-(1,1-dimethylethyl)-2,4-dimethylphenol, Oxymetazoline-d4, Oxymetazoline-D4 (dihydroimidazolyl D4) |
| InChI formel | InChI=1 S/C16H24N2O/c1-10-8-13(16(3,4)5)15(19)11(2)12(10)9-14-17-6-7-18-14/h8,19 H,6-7,9H2,1-5H3,(H,17,18)/i6D2,7D2 |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])NC(=NC1([2 H])[2 H])Cc2c(C)cc(c(O)c2C)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 6-tert-butyl-2,4-dimethyl-3-[(4,4,5,5-tetradeuterio-1 H-imidazol-2-yl)methyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 264.4 |
| Formel vikt | 264.214 g/mol |
| Visa mer |