Läs mer
Oxymetazoline EP Impurity E, Mikromol™
Beskrivning
Oxymetazoline EP Impurity E
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile |
| CAS | 55699-10-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | (4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H19 N O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | [4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetonitrile, Oxymetazoline Hydrochloride Imp. E (EP), Oxymetazoline Imp. E (EP), [4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetonitrile, Oxymetazoline Hydrochloride Impurity E, Oxymetazoline Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19NO/c1-9-8-12(14(3,4)5)13(16)10(2)11(9)6-7-15/h8,16H,6H2,1-5H3 |
| LEDER | Cc1cc(c(O)c(C)c1CC#N)C(C)(C)C |
| IUPAC-namn | 2-(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetonitrile |
| Visa mer |