missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxypertine, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxypertine |
| CAS | 153-87-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxypertine |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C23 H29 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 5,6-Dimethoxy-2-methyl-3-[2-(4-phenyl-1-piperazinyl)ethyl]-1H-indole, 1-[2-(5,6-Dimethoxy-2-methyl-3-indolyl)ethyl]-4-phenylpiperazine, 5,6-Dimethoxy-2-methyl-3-[2-(4-phenyl-1-piperazinyl)ethyl]indole, Equipertine, Forit, Integrin, Opertil, Oxypertin, Oxypertine, Win 18501-2 |
| InChI formel | InChI=1S/C23H29N3O2/c1-17-19(20-15-22(27-2)23(28-3)16-21(20)24-17)9-10-25-11-13-26(14-12-25)18-7-5-4-6-8-18/h4-8,15-16,24H,9-14H2,1-3H3 |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | COc1cc2[nH]c(C)c(CCN3CCN(CC3)c4ccccc4)c2cc1OC |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?