Läs mer
Oxyphenbutazone 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxyphenbutazone |
| CAS | 129-20-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxyphenbutazone |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C19 H20 N2 O3 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 3,5-Pyrazolidinedione, 4-butyl-1-(p-hydroxyphenyl)-2-phenyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-phenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione, 1-Phenyl-2-(p-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-butylpyrazolidine, 1-Phenyl-2-(p-hydroxyphenyl)-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 1-p-Hydroxyphenyl-2-phenyl-3,5-dioxo-4-n-butylpyrazolidine, 4-Butyl-2-(4-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,5-dioxopyrazolidine, 4-Butyl-2-(p-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,4-pyrazolidinedione, 4-Butyl-2-(p-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, Butapirone, Californit, Crovaril, Flamaril, Floghene, Flogitolo, Flogoril, Frabel, G 27202, Metabolite I, NSC 526053, Neo-Farmadol, Offitril, Oxalid, Oxazolidin, Oxyphenbutazone, Oxyphenobutazone, Oxyphenylbutazone, Rapostan, Ro 04-4410, Romaxin, Suganril, Tandacote, Tandearil, Tanderil, Telidal, Tendearil, Visubutina, p-Hydroxyphenylbutazone, p-Oxyphenylbutazone |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3 |
| LEDER | CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3 |
| Visa mer |