Läs mer
Oxyphenbutazone-d9, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxyphenbutazone-d9 |
| CAS | 1189693-23-9 |
| Molekylformel | C19 2H9 H11 N2 O3 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | 1-(4-Hydroxyphenyl)-4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)-2-phenylpyrazolidine-3,5-dione, Oxyphenbutazone-d9, Oxyphenbutazone-D9 (butyl-D9), p-Hydroxyphenylbutazone-d9, 4-(Butyl-d9)-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione, 4-(Butyl-d9)-2-(4-hydroxyphenyl)-1-phenyl-3,5-dioxopyrazolidine |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3/i1D3,2D2,3D2,9D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C1C(=O)N(N(C1=O)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 1-(4-hydroxyphenyl)-4-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutyl)-2-phenylpyrazolidine-3,5-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 333.43 |
| Formel vikt | 333.2039 |