missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxyphenbutazone Monohydrate, Mikromol™
Beskrivning
Oxyphenbutazone Monohydrate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxyphenbutazone Monohydrate |
| CAS | 7081-38-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxyphenbutazone Monohydrate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H20 N2 O3 . H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 4-Butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione monohydrate, 4-Butyl-1-(p-hydroxyphenyl)-2-phenyl-3,5-pyrazolidinedione monohydrate, 1-(p-Hydroxyphenyl)-2-phenyl-4-butyl-3,5-pyrazolidinedione monohydrate, Oxyphenbutazone monohydrate, Tandearil monohydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3.H2O/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15;/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3;1H2 |
| LEDER | O.CCCCC1C(=O)N(N(C1=O)c2ccc(O)cc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 4-butyl-1-(4-hydroxyphenyl)-2-phenylpyrazolidine-3,5-dione;hydrate |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?