Läs mer
Oxyphenbutazone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxyphenbutazone |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H20N2O3/c1-2-3-9-17-18(23)20(14-7-5-4-6-8-14)21(19(17)24)15-10-12-16(22)13-11-15/h4-8,10-13,17,22H,2-3,9H2,1H3 |
| Formel vikt | 324.1474 |
| Procent renhet | >95% |