Läs mer
Oxyphenisatin acetate, MedChemExpress
Produktkod. 16424666
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16424666 100 mg
16419966 50 mg
16403528 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16424666 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY101714
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Oxyphenisatin acetate, the pro-drug of oxyphenisatin, is used to be a laxative.
Oxyphenisatin acetate, the pro-drug of oxyphenisatin, is used to be a laxative.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxyphenisatin acetate
CAS 115-33-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H19NO5
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (249.12 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1NC2=C(C=CC=C2)C1(C3=CC=C(OC(C)=O)C=C3)C4=CC=C(OC(C)=O)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 401.41
Formel vikt 401.41
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease