Läs mer
Oxyphenisatine, MedChemExpress
Produktkod. 16498836
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16498836 100 mg
1 options
Produktkod. 16498836 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYB2102
MedChemExpress Oxyphenisatine (Oxyphenisatin) is a laxative. Oxyphenisatin acetate is the pro-drug of oxyphenisatin with anticancer activity.
Oxyphenisatine (Oxyphenisatin) is a laxative. Oxyphenisatin acetate is the pro-drug of oxyphenisatin with anticancer activity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxyphenisatine
CAS 125-13-3
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C20H15NO3
Kvantitet 100 mg
Synonym Oxyphenisatin
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.12 mM)
LEDER O=C1NC2=C(C=CC=C2)C1(C3=CC=C(O)C=C3)C4=CC=C(O)C=C4
Molekylvikt (g/mol) 317.34
Formel vikt 317.34
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease