Läs mer
Oxyphenonium Betaromide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxyphenonium Bromide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H34NO3.BrH/c1-4-22(3,5-2)16-17-25-20(23)21(24,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6,8-9,12-13,19,24H,4-5,7,10-11,14-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 427.1722 |