missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Oxyphenonium Betaromide, TRC

Produktkod. 30411727
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30411727 100 mg
30414732 50 mg
30417799 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30411727 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO876968100MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 50-10-2
Molekylformel C21 H34 N O3 . Br
Molekylvikt (g/mol) 428.4
Synonym Ethanaminium, 2-[(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (1:1), Ammonium, diethyl(2-hydroxyethyl)methyl-, bromide, α-phenylcyclohexaneglycolate (8CI), Diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide α-phenylcyclohexaneglycolate (6CI), Ethanaminium, 2-[(cyclohexylhydroxyphenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (9CI), Cyclohexaneglycolic acid, α-phenyl-, ester with diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide (8CI), (±)-Oxyphenonium bromide, Antrenil, Antrenyl, Antrenyl Duplex, Ba-5473, C 5473, Oxifenon, Oxyfenon, Oxyphenon, Oxyphenonium bromide, Spasmodin, Spasmophen, dl-Oxyphenonium bromide
IUPAC-namn 2-(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxyethyl-diethyl-methylazanium;bromide
LEDER [Br-].CC[N+](C)(CC)CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Oxyphenonium Bromide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C21H34NO3.BrH/c1-4-22(3,5-2)16-17-25-20(23)21(24,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6,8-9,12-13,19,24H,4-5,7,10-11,14-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Formel vikt 427.1722
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.