Läs mer
Oxyphenonium Bromide, LoGiCal
Produktkod. 30458467
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458467 10 mg
1 options
Produktkod. 30458467 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3175.00
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxyphenonium Bromide
CAS 50-10-2
Analyt- eller komponentnamn Oxyphenonium Bromide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C21 H34 N O3 . Br
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Ethanaminium, 2-[(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (1:1), Ethanaminium, 2-[(cyclohexylhydroxyphenylacetyl)oxy]-N,N-diethyl-N-methyl-, bromide (9CI), Antrenil, Antrenyl, Antrenyl Duplex, Ba-5473, C 5473, Oxifenon, Oxyfenon, Oxyphenon, Oxyphenonium bromide, Spasmodin, Spasmophen, dl-Oxyphenonium bromide, Ammonium, diethyl(2-hydroxyethyl)methyl-, bromide, alpha-phenylcyclohexaneglycolate (8CI), Diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide alpha-phenylcyclohexaneglycolate (6CI), Cyclohexaneglycolic acid, alpha-phenyl-, ester with diethyl(2-hydroxyethyl)methylammonium bromide (8CI), (+/-)-Oxyphenonium bromide
InChI formel InChI=1S/C21H34NO3.BrH/c1-4-22(3,5-2)16-17-25-20(23)21(24,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6,8-9,12-13,19,24H,4-5,7,10-11,14-17H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Lösningstyp Neat
LEDER [Br-].CC[N+](C)(CC)CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
IUPAC-namn 2-(2-cyclohexyl-2-hydroxy-2-phenylacetyl)oxyethyl-diethyl-methylazanium;bromide
Industry Type Clinical Testing
Molekylvikt (g/mol) 428.4
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 427.1722 g/mol