Läs mer
Oxypurinol 100 μg/ml i vatten, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxypurinol |
| CAS | 2465-59-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxypurinol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C5 H4 N4 O2 |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Oxypurinol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11) |
| LEDER | O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1 |
| Visa mer |