Läs mer
Oxypurinol, MedChemExpress
Produktkod. 16493787
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16493787 50 mg
1 options
Produktkod. 16493787 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19657
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
MedChemExpress Oxipurinol (Oxipurinol), the major active metabolite of Allopurinol, is an inhibitor of xanthine oxidase. Oxipurinol can be used to regulate blood urate levels and treat gout.
Oxipurinol (Oxipurinol), the major active metabolite of Allopurinol, is an inhibitor of xanthine oxidase. Oxipurinol can be used to regulate blood urate levels and treat gout.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxypurinol
Fysisk form Powder
CAS 2465-59-0
Färg Yellow
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C5H4N4O2
För användning med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym Oxipurinol
Löslighetsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (82.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1C2=C(NN=C2)NC(N1)=O
Molekylvikt (g/mol) 152.11
Formel vikt 152.11
Procent renhet 98.0%