Läs mer
Oxypurinol, Mikromol™
Beskrivning
Oxypurinol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxypurinol |
| CAS | 2465-59-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxypurinol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C5 H4 N4 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Oxypurinol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H4N4O2/c10-4-2-1-6-9-3(2)7-5(11)8-4/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11) |
| LEDER | O=C1NC(=O)c2cn[nH]c2N1 |
| IUPAC-namn | 1,7-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4,6-di |
| Visa mer |