Läs mer
Oxykinolin (8-hydroxykinolin), LoGiCal
Produktkod. 30463653
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30463653 10 mg
1 options
Produktkod. 30463653 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3108.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Analyt- eller komponentnamn 8-Hydroxyquinoline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H7 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 8-Quinolinol, 1-Azanaphthalene-8-ol, 8-Hydroxychinolin, 8-Hydroxyquinoline, 8-OQ, 8-Oxyquinoline, 8-Quinol, AQ+, Albisal, Fennosan H 30, NSC 2039, NSC 285166, NSC 402623, NSC 48037, NSC 54230, NSC 615011, NSC 82404, NSC 82405, NSC 82409, NSC 82410, NSC 82412, Oxin, Oxine, Oxoquinoline, Oxychinolin, Oxyquinoline, Phenopyridine, Quinophenol, Tumex
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1cccc2cccnc12
IUPAC-namn Kinolin-8-ol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 145,0528 g/mol