Läs mer
Oxykinolin (8-Hydroxyquinolin), Mikromol™
Produktkod. 18063340
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
250 mg
Product Code. Kvantitet
18063340 250 mg
1 options
Product Code. 18063340 Supplier Mikromol Supplier No. MM3108.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Oxykinolin (8-hydroxyquinolin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline
CAS 148-24-3
Analyt- eller komponentnamn 8-Hydroxyquinoline
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H7 N O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 8-Quinolinol, 1-Azanaphthalene-8-ol, 8-Hydroxychinolin, 8-Hydroxyquinoline, 8-OQ, 8-Oxyquinoline, 8-Quinol, AQ+, Albisal, Fennosan H 30, NSC 2039, NSC 285166, NSC 402623, NSC 48037, NSC 54230, NSC 615011, NSC 82404, NSC 82405, NSC 82409, NSC 82410, NSC 82412, Oxin, Oxine, Oxoquinoline, Oxychinolin, Oxyquinoline, Phenopyridine, Quinophenol, Tumex
InChI formel InChI=1S/C9H7NO/c11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8/h1-6,11H
LEDER Oc1cccc2cccnc12
IUPAC-namn Kinolin-8-ol
Molekylvikt (g/mol) 145.16
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 145,0528 g/mol