Läs mer
Oxykinolinsulfat, LoGiCal
Produktkod. 30458864
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30458864 10 mg
1 options
Produktkod. 30458864 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR3463.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline sulfate
CAS 134-31-6
Analyt- eller komponentnamn 8-Hydroxyquinoline sulfate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel 2 C9 H7 N O . H2 O4 S
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 8-Quinolinol Sulfate (2:1), 8-Quinolinol, sulfate (2:1) (salt) (8CI,9CI), 8-Hydroxyquinoline sulfate, 8-Hydroxyquinoline sulfuric acid salt, 8-Hydroxyquinoline sulphate, 8-Quinolinol sulfate, 8-Quinolinol sulfate (salt), 8-Quinolinol sulphate, Chinosol, Criptonol, Cryptonol, Hydroxyquinoline sulfate, Khinozol, Octofen, Oxine sulfate, Oxyquinol, Oxyquinoline sulfate, Quinolin-8-ol sulfate (2:1), Quinosol, Quinosol extra, Solvochin-Extra, Sunoxol, Superol
InChI formel InChI=1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
Lösningstyp Snyggt
LEDER Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn quinolin-8-ol; Svavelsyra
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 388.39
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 388,0729 g/mol