Läs mer
Oxykinolinsulfat, TRC
Produktkod. 30410911
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30410911 100 mg
1 options
Produktkod. 30410911 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO876990100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material 8-Hydroxyquinoline sulfate
CAS 134-31-6
Molekylformel 2 C9 H7 N O . H2 O4 S
Kvantitet 100 mg
Synonym 8-Quinolinol Sulfate (2:1), 8-Quinolinol','sulfate (2:1) (salt) (8CI,9CI), 8-Hydroxyquinoline sulfate, 8-Hydroxyquinoline sulfuric acid salt, 8-Hydroxyquinoline sulphate, 8-Quinolinol sulfate, 8-Quinolinol sulfate (salt), 8-Quinolinol sulphate, Chinosol, Criptonol, Cryptonol, Hydroxyquinoline sulfate, Khinozol, Octofen, Oxine sulfate, Oxyquinol, Oxyquinoline sulfate, Quinolin-8-ol sulfate (2:1), Quinosol, Quinosol extra, Solvochin-Extra, Sunoxol, Superol
InChI formel InChI=1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4)
LEDER Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34.OS(=O)(=O)O
IUPAC-namn quinolin-8-ol; Svavelsyra
Molekylvikt (g/mol) 388.39
Formel vikt 388.0729