missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxykinolinsulfat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxyquinoline sulfate |
| CAS | 134-31-6 |
| Molekylformel | 2 C9 H7 N O . H2 O4 S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 8-Quinolinol Sulfate (2:1), 8-Quinolinol','sulfate (2:1) (salt) (8CI,9CI), 8-Hydroxyquinoline sulfate, 8-Hydroxyquinoline sulfuric acid salt, 8-Hydroxyquinoline sulphate, 8-Quinolinol sulfate, 8-Quinolinol sulfate (salt), 8-Quinolinol sulphate, Chinosol, Criptonol, Cryptonol, Hydroxyquinoline sulfate, Khinozol, Octofen, Oxine sulfate, Oxyquinol, Oxyquinoline sulfate, Quinolin-8-ol sulfate (2:1), Quinosol, Quinosol extra, Solvochin-Extra, Sunoxol, Superol |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4) |
| LEDER | Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | quinolin-8-ol; Svavelsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.39 |
| Formel vikt | 388.0729 |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?