missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxykinolinsulfat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 8-Hydroxyquinoline sulfate |
| CAS | 134-31-6 |
| Molekylformel | 2 C9 H7 N O . H2 O4 S |
| Kvantitet | 200 mg |
| Synonym | 8-Quinolinol Sulfate (2:1), 8-Quinolinol','sulfate (2:1) (salt) (8CI,9CI), 8-Hydroxyquinoline sulfate, 8-Hydroxyquinoline sulfuric acid salt, 8-Hydroxyquinoline sulphate, 8-Quinolinol sulfate, 8-Quinolinol sulfate (salt), 8-Quinolinol sulphate, Chinosol, Criptonol, Cryptonol, Hydroxyquinoline sulfate, Khinozol, Octofen, Oxine sulfate, Oxyquinol, Oxyquinoline sulfate, Quinolin-8-ol sulfate (2:1), Quinosol, Quinosol extra, Solvochin-Extra, Sunoxol, Superol |
| InChI formel | InChI=1S/2C9H7NO.H2O4S/c2*11-8-5-1-3-7-4-2-6-10-9(7)8;1-5(2,3)4/h2*1-6,11H;(H2,1,2,3,4) |
| LEDER | Oc1cccc2cccnc12.Oc3cccc4cccnc34.OS(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | quinolin-8-ol; Svavelsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 388.39 |
| Formel vikt | 388.0729 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?