Läs mer
Oxyresveratrol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | trans-Oxyresveratrol |
| CAS | 29700-22-9 |
| Molekylformel | C14 H12 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1,3-Benzenediol','4-[(1E)-2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]-, 1,3-Benzenediol','4-[2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]-','(E)-, 2,3',4,5'-Stilbenetetrol','(E)- (8CI), 4-[(1E)-2-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethenyl]-1,3-benzenediol, Oxyresveratrol, trans-Oxyresveratrol, trans-Stilbene-2,4,3',5'-tetrol |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O4/c15-11-4-3-10(14(18)8-11)2-1-9-5-12(16)7-13(17)6-9/h1-8,15-18H/b2-1+ |
| LEDER | Oc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(O)c2)c(O)c1 |
| IUPAC-namn | 4-[(E)-2-(3,5-dihydroxyphenyl)ethenyl]benzene-1,3-diol |
| Molekylvikt (g/mol) | 244.24 |
| Formel vikt | 244.0736 |