Läs mer
Oxytetracyklin 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30324473
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30324473 1 ml
1 options
Produktkod. 30324473 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA15819980AL100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxytetracycline
CAS 79-57-2
Analyt- eller komponentnamn Oxytetracycline
Frakt skick -18 °C
Molekylformel C22 H24 N2 O9
Koncentration 100 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Oxytetracycline, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo- (7CI,8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-, [4S-(4α,4aα,5α,5aα,6β,12aα)]-, 5-Hydroxytetracycline, Abbocin, Adamycin, Antibiotic TM 25, Berkmycen, Biostat PA, Clinimycin, Dabicycline, Erfamycin, Fanterrin, Geomycin, Geomycin (Streptomyces vimosus), Geotilin, Imperacin, LA 200, Lenocycline, Liquamycin, Liquamycin LA 200, Macocyn, Mycoshield TMQTHC 20, NSC 9169, OTC, OTC (antibiotic), OXTC, Oksisyklin, Oxatets, Oxiter 200, Oxitetracyclin, Oxy-Kesso-Tetra, Oxycline, Oxydon, Oxyject LA, Oxylim, Oxymed 50, Oxymycin, Oxymykoin, Oxypam, Oxysentin 100, Oxyterracin, Oxyterracine, Oxyterracyne, Oxytetracyclin, Oxytetracycline, Oxytetracycline amphoteric, Oxytetral, Proteroxyna, Riomitsin, Ryomycin, Solkaciclina, Stecsolin, Stevacin, Stevasin, TM 50, Tarocyn, Tarosin, Teravit, Terrafungine, Terralon LA, Terramycin, Terramycin Q 50, Tetran, Unimycin, Ursocyclin, Ursocycline, Vendarcin
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14+,17+,21-,22+/m1/s1
LEDER CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
IUPAC-namn (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimetylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-metyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetratracen-2-karboxamid
Lösningsmedel eller matris Acetonitril
Molekylvikt (g/mol) 460.43
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 460,1482 g/mol