Läs mer
Oxytetracyklin, 96 %
Description
Oxytetracyklin är ett antiinflammatoriskt, antibiotiskt och antiproliferativt medel som visat sig hämma syntesen av mitokondrieproteiner. Mekanistiska studier visar att denna förening minskar cytokrom C-aktiviteten, vilket så småningom orsakar celltillväxtstopp. Dessutom har Oxytetracyklin visat förmågan att minska inflammation i musbronkierna. De antiinflammatoriska egenskaperna hos detta medel beror på dess förmåga att orsaka en minskning av IL-4, IL-5, IL-13, immunceller och det ovalbuminspecifika IgE. Data tyder på att Oxytetracyklin också är en hämmare av NF-B-aktivering κ via fosforylering och nedbrytning av IκB-. α
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Allmän beskrivning
- Oxytetracyklin är en förening med bredspektrumantibakteriell aktivitet. Dessutom visar det antiinflammatoriska och antiproliferativa effekter
- Det kan hämma syntesen av mitokondrieproteiner i både grampositiva och gramnegativa bakterier
Tillämpning
- Oxytetracyklin är aktivt mot flera arter, inklusive Mycoplasma pneumonia, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenza och Diplococcus pneumonia
- I laboratorieexperiment kan oxytetracyklin användas för att utvärdera förvärvet av oxytetracyklinresistensgener, vilka är associerade med utvecklingen av antibiotikaresistens
- Det kan minska cytokrom c:s aktivitet och orsaka celltillväxtstopp
- Det har visat sig minska inflammation i musbronkier
- Oxytetracyklin utövar sin antiinflammatoriska effekt genom att sänka nivåerna av immunceller från IL-4, IL-5, IL-13 och den Ovalbumin-specifika IgE
- Oxytetracyklin kan användas för att hämma NF-B-aktivering κ via fosforylering och nedbrytning av IκB-α
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Oxytetracycline |
| Typ | Oxytetracyklin |
| Fysisk form | Pulver |
| Smältpunkt | 184 °C till 185 °C |
| Färg | Tan till gul |
| Kvantitet | 50 g |
| Merck Index | 14,6976 |
| Löslighetsinformation | Sparsamt löslig i vattenlösning vid 0,6 mg/ml |
| Formel vikt | 460.43 |
| Procent renhet | ≥98% |
Safety and Handling
- Oxytetracycline
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline
RUO– Endast forskningsanvändning