Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Oxytetracyklindihydrat 95%
Produktkod. 10631925 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10631925 10 g Glasflaska 10g
10356910 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10631925 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 123840100
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6153-64-6
Molekylformel C22H28N2O11
Molekylvikt (g/mol) 496.469
MDL-nummer MFCD00151234
InChI-nyckel IMLJLCJZQLGHJS-JEKSYDDFSA-N
PubChem CID 54680691
IUPAC-namn (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aR)-4-(dimetylamino)-1,5,6,10,11,12a-hexahydroxi-6-metyl-3,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid;dihydrat
LEDER CC1(C2C(C3C(C(=O)C(=C(C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)O)C(=O)N)N(C)C)O)O.O.O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxytetracycline dihydrate
Typ Oxytetracyklindihydrat
Namnnotering 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Specifik rotation På vattenfritt ämne: -203° till -216° (20 °C, 589 nm) (c=1, 0,1 M HCl)
Vatten 4 till 8 %
Färg Gult
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 95%
Merck Index 14, 6976
Formel vikt 496.46
Procent renhet ≥94 % (på vattenfritt ämne)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxytetracycline dihydrate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.