Läs mer
Oxytetracyklindihydrat, Mikromol™
Beskrivning
Oxytetracyklindihydrat
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxytetracycline dihydrate |
| CAS | 6153-64-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Oxytetracycline dihydrate |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C22 H24 N2 O9 . 2 H2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Oxaliplatin Imp. A (EP), Oxaliplatin USP Related Compound A, Oxaliplatin USP RC A, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-Naphthacenecarboxamide Dihydrate, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Dihydrate, [4S-(4alpha,4aalpha,5alpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide Dihydrate, 5-Hydroxytetracycline Dihydrate, Oxytetracycline Dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/C22H24N2O9.2H2O/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);2*1H2/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;;/m1../s1 |
| LEDER | O.O.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O |
| IUPAC-namn | (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimetylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-metyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotracen-2-karboxamid; dihydrat |
| Visa mer |