Läs mer
Thermo Scientific™ Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar Base (Dehydrated)
Produktkod. 11993942
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11993942 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11993942 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer CM0545B
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selectively enumerate yeasts and molds from foodstuffs using this selective medium.
Selectively enumerate yeasts and molds from foodstuffs with Thermo Scientific™ Oxoid™ Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar Base (Dehydrated). 1,2. The medium is based upon the formulation described by Mossel et al.3 which utilizes oxytetracycline selectivity to provide increased counts of yeasts and molds compared to other media that utilize a low pH as a selective agent. Improve the recovery of physically stressed yeast cells on this neutral pH medium4.
Använd Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar för urval och räkning av jäst och mögel från livsmedel.
  • Ökat antal kolonier av jäst och mögel jämfört med lågt pH-medium.
  • Förbättrad återhämtning av fysiskt stressade jästceller.
Valet av lämpligt medium för uppräkning av jäst och mögel är i hög grad beroende av arten av de livsmedel som undersöks och de organismer som förekommer på dem 5 . Oxytetracyklinglukosjästextraktagarbas förblir bakteriostatisk när den inokuleras med högst 1 ml av en 10-1 spädning av livsmedel och därefter inkuberas i högst 5 dagar vid 25 C, °vilket är sedvanlig praxis inom livsmedelsmykologi 2 .
För isolering av psykrotrofiska jästsvampar från kylda proteinhaltiga livsmedel är en kombination av oxytetracyklin och gentamicin effektiv 6 .
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Industriell referens: AFNOR, ISO , NMKL.
Beskrivning Oxytetracyklin Glukos Jästextrakt Agar Bas
Form Pulver
Produkttyp Agar
Kvantitet 500 g
Avkastning För 13,5L medium