Läs mer
Thermo Scientific™ Oxytetracyklin Glukos Jästextrakt Agar
Beskrivning
Selektivt räkna upp jäst och mögel från livsmedel med Thermo Scientific™ Oxoid™ Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar 1,2 . Mediet är baserat på formuleringen som beskrivs av Mossel et al.3 som utnyttjar oxytetracyklinselektivitet för att ge ökat antal jäst och mögel jämfört med andra medier som använder ett lågt pH som ett selektivt medel. Förbättra återhämtningen av fysiskt stressade jästceller på detta neutrala pH-medium 4 .
Använd Oxytetracycline Glucose Yeast Extract Agar för urval och räkning av jäst och mögel från livsmedel.
- Ökat antal kolonier av jäst och mögel jämfört med lågt pH-medium.
- Förbättrad återhämtning av fysiskt stressade jästceller.
- Bekvämt färdigt att använda förberedda medier.
Alla produkter är inte tillgängliga för försäljning i alla territorier. Vänligen fråga.
Remel™ och Oxoid™ produkter är nu en del av Thermo Scientific stämpla.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Halm |
| Innehåll och lagring | 2 °C till 10 °C |
| Beskrivning | Oxytetracyklin Glukos Jästextrakt Agar |
| Formatera | 90 mm monoplate |
| Tillverkningsursprung | Storbritannien |
| Produkttyp | Agar |
| Fyll vikt | 19 g ±2,0 g |
| Förpackningstyp | 10 x 90 mm plattor, filmlindade |
| Kvantitet | 10/Pk. |