Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Oxytetracyklinhydroklorid, kan användas som sekundär standard'
Produktkod. 10287220 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10287220 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 10287220 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 301275000
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxytetracycline hydrochloride
Typ Oxytetracyklinhydroklorid
Fysisk form Kristallint pulver
CAS 2058-46-0
Infrarött spektrum Autentisk
Förpackning Glasflaska
Färg Beige till Gul
Kvantitet 500 mg
Molekylformel C22H25ClN2O9
MDL-nummer MFCD00135815
Beilstein 14, IV, 2633
Merck Index 15, 7075
Synonym 5-Hydroxytetracycline hydrochloride
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: >100 g/L. Andra lösligheter: 20g/L metanol
InChI-nyckel UTAHTGPLLFLKGW-IFLJXUKPSA-N
LEDER CC1(C2C(C3C(C(=C(C(=O)C3(C(=O)C2=C(C4=C1C=CC=C4O)O)O)C(=O)N)O)N(C)C)O)O.Cl
IUPAC-namn (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimetylamino)-3,5,6,10,11,12a-hexahydroxi-6-metyl-1,12-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotetracen-2-karboxamid;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 496.897
PubChem CID 121235537
Formel vikt 496.9
Procent renhet ≥97,0 % total bas (vattenfri och lösningsmedelfri), ≥80 viktprocent (som den är, beräknad, HPLC)
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.