Läs mer
Oxytetracyklinhydroklorid, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324275
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 mg
Código de producto. Kvantitet
30324275 100 mg
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30324275 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC15820000100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Upptäck Dr. Ehrenstorfers certifierade referensmaterial: finns tillgängliga i flera format, inklusive flerkomponents regulatoriska blandningar, för att driva din livsmedels- och miljöanalys med spårbar, ISO-ackrediterad kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Kemiskt namn eller material Oxytetracycline Hydrochloride
CAS 2058-46-0
Analyt- eller komponentnamn Oxytetracycline Hydrochloride
Frakt skick +20 °C
Molekylformel C22 H24 N2 O9 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Oxytetracycline Hydrochloride, (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, [4S-(4alpha,4aalpha,5alpha,5aalpha,6beta,12aalpha)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide monohydrochloride, 1-Dimethylamino-1,4,6,11,12,13,14,18-octahydro-2,5,7,11,12,14-hexahydroxy-4,6-dioxo-11-methylnaphthacene-3-carbonamide hydrochloride, 5-Hydroxytetracycline hydrochloride, 5-Hydroxytetracycline monohydrochloride, Alamycin, Aquacycline, Biocyl, Duphacycline, Engemycin, Gynamousse, Liquamycin Injectable, Maxicyklin, Mepatar, Occrycetin, Oxlopar, Oxy WS, Oxy-Dumocyclin, Oxybiocycline, Oxybiotic, Oxycyclin, Oxyject, Oxylag, Oxypan, Oxytet, Oxytetracid, Oxytetracycline hydrochloride, Oxytetrin, TM 5, Terraject, Terramycin hydrochloride, Tetra-Tabilinen, Tetramel, Tetran hydrochloride, Toxinal, Doxycycline Hyclate Impurity E as Hydrochloride, Doxycycline Impurity E as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C22H24N2O9.ClH/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29;/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31);1H/t12-,13-,14+,17+,21-,22+;/m1./s1
LEDER Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
IUPAC-namn (4S,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimetylamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-metyl-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahydrotracen-2-karboxamid; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 496.89
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 496,1249 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.