Läs mer
Oxytetracyklinhydroklorid, MP Biomedicals™
Produktkod. 17600877 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
17600877 10 g
1 options
Produktkod. 17600877 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215014510
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00 SEK
    794.54 SEK / 10g
    Save 40.46 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Synonym: Alamycin; 5-Hydroxytetracycline Hydrochloride, Bisolvomycin, Hydrocyclin, NSC 9169, Teramycin Hydrochloride, Tetramin, Tetran Hydrochloride
Oxytetracyklin är en tetracyklinanalog isolerad från aktinomyceten streptomyces rimosus. Det är ett antibiotikum indicerat för behandling av infektioner orsakade av grampositiva och gramnegativa mikroorganismer, såsom Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae och Diplococcus pneumoniae. Oxytetracyklinhydroklorid används i studier på oxytetracyklinresistensgenen (otrA), för att studera fusion av fagosom-lysosom (PL) i P388D1-celler och antibiotikakänslighet hos Mycopasma bovis-isolat. Användningsdeklaration: Om inte annat anges, MP Biomedical™ Produkterna är endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.
Specifikationer
CAS 2058-46-0
Färg Gult
Kvantitet 10 g
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Oxytetracycline hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride