Läs mer
Oxytetracyklinhydroklorid
Beskrivning
Oxytetracyklin är ett antibiotikum som är indicerat för behandling av infektioner orsakade av grampositiva och gramnegativa mikroorganismer såsom Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae och Diplococcus pneumoniae. Det används i studier av oxytetracyklinresistensgenen (otrA). Oxytetracyklinhydroklorid används för att studera fagosom-lysosomfusion (P-L) i P388D1-celler1 och antibiotikakänslighet hos Mycoplasma bovis-isolat.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Oxytetracyklin är ett antibiotikum som är indicerat för behandling av infektioner orsakade av grampositiva och gramnegativa mikroorganismer såsom Mycoplasma pneumoniae, Pasteurella pestis, Escherichia coli, Haemophilus influenzae och Diplococcus pneumoniae. Det används i studier av oxytetracyklinresistensgenen (otrA). Oxytetracyklinhydroklorid används för att studera fagosom-lysosomfusion (P-L) i P388D1-celler1 och antibiotikakänslighet hos Mycoplasma bovis-isolat.
Löslighet
Löslig i etanol
Anteckningar
Koncentrerade vattenlösningar vid neutralt pH hydrolyserar oxytetracyklin och får det att fälla ut
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxytetracycline hydrochloride |
| Typ | Oxytetracyklinhydroklorid |
| Fysisk form | Kristallint pulver |
| Smältpunkt | 180 °C |
| Färg | Grå till gul |
| Kvantitet | 25 g |
| Känslighet | Luft- och ljuskänslig |
| Beilstein | 3853107 |
| Merck Index | 14,6976 |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Oxytetracycline hydrochloride
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Oxytetracycline hydrochloride
RUO– Endast forskningsanvändning