missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Oxythiamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxythiamine Hydrochloride |
| CAS | 614-05-1 |
| Molekylformel | C12H15N3O2S . HCl |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3O2S.2ClH/c1-8-11(3-4-16)18-7-15(8)6-10-5-13-9(2)14-12(10)17;;/h5,7,16H,3-4,6H2,1-2H3;2*1H |
| LEDER | Cl.[Cl-].CC1=NC(=O)C(=CN1)C[n+]2csc(CCO)c2C |
| IUPAC-namn | 5-[[5-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-1,3-thiazol-3-ium-3-yl]methyl]-2-methyl-1H-pyrimidin-4-one;chloride;hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 301.79 |
| Formel vikt | 337.0419 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?