Läs mer
Oxythiamine, MedChemExpress
Produktkod. 16475096
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16475096 100 mg
1 options
Produktkod. 16475096 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY107430
MedChemExpress Oxythiamine, an antimetabolite and a vitamin B1 antagonist, is a well-known thiamine antagonist and inhibitor of transketolase.
Oxythiamine, an antimetabolite and a vitamin B1 antagonist, is a well-known thiamine antagonist and inhibitor of transketolase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Oxythiamine
Fysisk form Solid
CAS 136-16-3
Färg White
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H16N3O2S
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death
Synonym Hydroxythiamin
Löslighetsinformation DMSO : 51.67 mg/mL (194.00 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC1=C(CCO)SC=[N+]1CC2=CN=C(C)NC2=O
Molekylvikt (g/mol) 266.34
Formel vikt 266.34
Procent renhet 96.7%