Läs mer
Oxytocin Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | >95% (HPLC) |
| Formatera | Neat |
| Molekylformel | C45H70N12O14S2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 1067.24, 1067.25 |
| InChI-nyckel | DSZOEVVLZMNAEH-BXUJZNQYSA-N |
| LEDER | CC(O)=O.[H][C@]1(NC(=O)[C@H](CC2=CC=C(O)C=C2)NC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)NCC(N)=O)[C@@H](C)CC |
| IUPAC-namn | (2S)-2-{[(2S)-1-[(4R,7S,10S,13S,16S,19R)-19-amino-13-[(2S)-butan-2-yl]-10-(2-carbamoylethyl)-7-(carbamoylmethyl)-16-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-6,9,12,15,18-pentaoxo-1,2-dithia-5,8,11,14,17-pentaazacycloicosane-4-carbonyl]pyrrolidin-2-yl]formamido}-N-(carbamoylmethyl)-4-methylpentanamide; acetic acid |
| Produkttyp | API |
| Kvantitet | 100 mg |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Visa mer |