missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Ozagrel, MedChemExpress
Beskrivning
Ozagrel (OKY-046)is an anti-asthmatic agent and a thromboxane A2 (TXA2) synthase inhibitor. Ozagrel is an antiplatelet agent, which selectively inhibits human platelet aggregation with an IC50 of 53.12 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ozagrel |
| CAS | 82571-53-7 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C13H12N2O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | OKY-046 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (219.06 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)/C=C/C1=CC=C(CN2C=CN=C2)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 228.25 |
| Visa mer |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?