Läs mer
Ozenoxacin, MedChemExpress
Beskrivning
Ozenoxacin is a nonfluorinated quinolone antibacterial, which shows potent activities against the main microorganisms isolated from skin and soft tissue infections.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ozenoxacin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 245765-41-7 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C21H21N3O3 |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | T-3912 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 4.17 mg/mL (11.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C) |
| Visa mer |