Läs mer
Macherey-Nagel™ Ozontestremsor
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Färgindikator:
Vitt till brunt
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Specifikationer
Specifikationer
| Färgindikator | Vitt till brunt |
| Formatera | Remsa |
| För användning med (applikation) | Ozontestning |
| Examen | <90, 90 till 150, 150 till 210,> μ210 g/ m303 |
| Parameterspecifikationer | Ozon |
| Kvantitet | 12 st |
| Testmetod | Ozon |
| Typ | Testremsa |