Läs mer
P-[(1R,2R)-1,2-Dihydroxypropyl]-phosphonic Acid Ammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | P-[(1R,2R)-1,2-Dihydroxypropyl]-phosphonic Acid Ammonium Salt |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O5P.2H3N/c1-2(4)3(5)9(6,7)8;;/h2-5H,1H3,(H2,6,7,8);2*1H3/t2-,3-;;/m1../s1 |
| Formel vikt | 190.0719 |
| Procent renhet | >95% |