Läs mer
p-(2-Bromo)vinyl Anisole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | p-(2-Bromo)vinyl Anisole |
| CAS | 6303-59-9 |
| Molekylformel | C9 H9 Br O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Benzene, 1-(2-bromoethenyl)-4-methoxy-, Anisole, p-(2-bromovinyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Bromoethenyl)-4-methoxybenzene, 4-Methoxy-β-bromostyrene, NSC 43295, β-Bromo-p-methoxystyrene, 1-(2-Bromovinyl)-4-methoxybenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9BrO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-7H,1H3/b7-6+ |
| LEDER | COc1ccc(\C=C\Br)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-[(E)-2-bromoethenyl]-4-methoxybenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 213.07 |
| Formel vikt | 211.9837 |