Läs mer
P 22077, MedChemExpress
Beskrivning
P 22077 is a cell-permeable ubiquitin-specific protease 7 (USP7) inhibitor with an EC50 of 8.01 μM. P 22077 also inhibits USP47 with an EC50 of 8.74 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | P 22077 |
| CAS | 1247819-59-5 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C12H7F2NO3S2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (158.57 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC(C1=CC([N+]([O-])=O)=C(SC2=CC=C(F)C=C2F)S1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 315.32 |
| Formel vikt | 315.32 |
| Visa mer |