Läs mer
P-[(3-Bromo-7-cyano-2-naphthalenyl)difluoromethyl]phosphonic Acid Diammonium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | P-[(3-Bromo-7-cyano-2-naphthalenyl)difluoromethyl]phosphonic Acid Diammonium Salt |
| CAS | 809272-64-8 |
| Molekylformel | C12H13BrF2N3O3P |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | [(3-Bromo-7-cyano-2-naphthalenyl)difluoromethyl]phosphonic Acid Diammonium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7BrF2NO3P/c13-11-5-8-2-1-7(6-16)3-9(8)4-10(11)12(14,15)20(17,18)19/h1-5H,(H2,17,18,19) |
| LEDER | OP(=O)(O)C(F)(F)c1cc2cc(ccc2cc1Br)C#N |
| IUPAC-namn | [(3-bromo-7-cyanonaphthalen-2-yl)-difluoromethyl]phosphonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 396.12 |
| Formel vikt | 360.9315 |